missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,3-Dimethoxybenzene-2,4,5,6-d4, CDN

Produktkod. 30322051
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30322051 0.25 g -
30309260 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30322051 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND54290.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,3-Dimethoxybenzene-2,4,5,6-D4
CAS 362049-44-3
Molekylformel C8 D4 H6 O2
Kvantitet 0.25 g
Synonym Benzene-1,2,3,5-d4, 4,6-dimethoxy- (9 CI), 1,3-Dimethoxybenzene-2,4,5,6-D4, 1,3-Dimethoxybenzene-d4, 3-Methoxyanisole-d4, 3-Methoxyphenyl-d4 methyl ether, Resorcinol-d4 dimethyl ether, m-Dimethoxybenzene-d4, m-Methoxyanisole-d4
InChI formel InChI=1 S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D,6 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(OC)c([2 H])c(OC)c1[2 H]
IUPAC-namn 1,2,3,5-tetradeuterio-4,6-dimethoxybenzene
Molekylvikt (g/mol) 142.188
Formel vikt 142.093 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.