Läs mer
1,3-dimetoxibensen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11425373
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425373 500 g 500g
11415373 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11425373 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13380.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 151-10-0 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
1,3-dimetoxibensen används för framställning av oxatianspiroketaldonatorer. Det används också för bildning av pi- och O-ylidiska komplex med diklorkarben. Vidare fungerar det som ett smakämne.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,3-dimetoxibensen används för framställning av oxatianspiroketaldonatorer. Det används också för bildning av pi- och O-ylidiska komplex med diklorkarben. Vidare fungerar det som ett smakämne.
Löslighet
Blandbar med toluen.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 151-10-0
Molekylformel C8H10O2
Molekylvikt (g/mol) 138.17
MDL-nummer MFCD00008384
InChI-nyckel DPZNOMCNRMUKPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-dimethoxybenzene, resorcinol dimethyl ether, benzene, 1,3-dimethoxy, 3-methoxyanisole, benzene, m-dimethoxy, dimethyl resorcinol, m-methoxyanisole, dimethylresorcinol, methoxyanisole, m, dimethylether resorcinolu
PubChem CID 9025
IUPAC-namn 1,3-dimetoxibensen
LEDER COC1=CC(OC)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dimethoxybenzene
Smältpunkt -52°C
Densitet 1.065
Kokpunkt 217°C to 218°C
Flampunkt 87°C (188°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.525
Kvantitet 500 g
Beilstein 878582
Löslighetsinformation Miscible with toluene.
Formel vikt 138.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.