Läs mer
1,3-dimetoxibensen, 99 %
Produktkod. 10784451 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10784451 100 g Glasflaska 100g
10644632 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10784451 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 155231000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 151-10-0 | C8H10O2 | 138,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 151-10-0
Molekylformel C8H10O2
Molekylvikt (g/mol) 138.17
MDL-nummer MFCD00008384
InChI-nyckel DPZNOMCNRMUKPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-dimethoxybenzene, resorcinol dimethyl ether, benzene, 1,3-dimethoxy, 3-methoxyanisole, benzene, m-dimethoxy, dimethyl resorcinol, m-methoxyanisole, dimethylresorcinol, methoxyanisole, m, dimethylether resorcinolu
PubChem CID 9025
IUPAC-namn 1,3-dimetoxibensen
LEDER COC1=CC(OC)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Dimethoxybenzene
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till Brun
Densitet 1.0500g/mL, 1.05
Kokpunkt 85,0 °C till 87,0 °C (7,0 mmHg)
Flampunkt 87 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H4(OCH3)2
Brytningsindex 1,5230 till 1,5250
Kvantitet 100 g
Beilstein 06, 813
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: oblandbar
Formel vikt 138.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.