Läs mer
1,3-Dimethoxybenzene-d10, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dimethoxybenzene D10 |
| CAS | 340257-57-0 |
| Molekylformel | C8 D10 O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Benzene-1,2,3,5-d4, 4,6-di(methoxy-d3)- (9 CI), 1,3-Dimethoxybenzene D10, 1,3-Dimethoxybenzene-d10, 3-Methoxyanisole-d10, 3-(Methoxy-d3)phenyl-2,4,5,6-d4 methyl-d3 ether, Resorcinol-d4 di(methyl-d3) ether, m-Dimethoxybenzene-d10, m-Methoxyanisole-d10 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D,5 D,6 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(OC([2 H])([2 H])[2 H])c([2 H])c(OC([2 H])([2 H])[2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,5-tetradeuterio-4,6-bis(trideuteriomethoxy)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.225 |
| Formel vikt | 148.131 g/mol |
| Visa mer |