Läs mer
1,3-dimetoxibensen, Mikromol™
Produktkod. 30049567
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30049567 100 mg
1 options
Produktkod. 30049567 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0066.07
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1,3-Dimetoxibenzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dimethoxybenzene
CAS 151-10-0
Analyt- eller komponentnamn 1,3-Dimethoxybenzene
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H10 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1,3-Dimethoxybenzene, Benzene, m-dimethoxy- (8CI), 3-Methoxyanisole, 3-Methoxyphenyl methyl ether, NSC 8699, Resorcinol dimethyl ether, m-Dimethoxybenzene, m-Methoxyanisole
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6H,1-2H3
LEDER COc1cccc(OC)c1
IUPAC-namn 1,3-dimetoxibensen
Molekylvikt (g/mol) 138.16
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 138,0681 g/mol