Läs mer
1,3-Dimetoxibensen, TRC
Produktkod. 30378961
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30378961 10 g
1 options
Produktkod. 30378961 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD52563810G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dimethoxybenzene
CAS 151-10-0
Molekylformel C8 H10 O2
Kvantitet 10 g
Synonym 1,3-Dimethoxybenzene, Benzene, m-dimethoxy- (8CI), 1,3-Dimethoxybenzene, 3-Methoxyanisole, 3-Methoxyphenyl methyl ether, NSC 8699, Resorcinol dimethyl ether, m-Dimethoxybenzene, m-Methoxyanisole
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6H,1-2H3
LEDER COc1cccc(OC)c1
IUPAC-namn 1,3-dimetoxibensen
Molekylvikt (g/mol) 138.16
Formel vikt 138.0681