Läs mer
1,3-dimetyl-lH-pyrazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10110742
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10110742 10 g 10g
10205524 50 g 50g
10327494 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10110742 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM00001EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 3524-32-1
Molekylformel C5H9N3
Molekylvikt (g/mol) 111.148
MDL-nummer MFCD00051651
InChI-nyckel ZFDGMMZLXSFNFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-1,3-dimethylpyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-amine, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5yl-amine, 1h-pyrazol-5-amine, 1,3-dimethyl, 3-amino-2,5-dimethyl-2h-pyrazole, 2,5-dimethyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-1,3-dimethyl pyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-amine, 5-amino-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-5-aminopyrazole
PubChem CID 520721
IUPAC-namn 2,5-dimetylpyrazol-3-amin
LEDER CC1=NN(C(=C1)N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 111.15
Procent renhet 97%