Läs mer
(1,3-dimetyl-lH-pyrazol-5-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10457992
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10457992 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10457992 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC12509DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1, 3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
CAS 57012-20-1
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H10N2O
MDL-nummer MFCD02682037
Kvantitet 1 g
Synonym 1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-yl methanol, 1h-pyrazole-5-methanol, 1,3-dimethyl, 2,5-dimethylpyrazol-3-yl methanol, 2,5-dimethyl-2h-pyrazol-3-yl-methanol, 1h-pyrazole-5-methanol,1,3-dimethyl, 1,3-dimethylpyrazol-5-yl methan-1-ol, pubchem23626, 2,5-dimethyl-3-pyrazolyl methanol, 2,5-dimethyl-2h-pyrazole-3-yl methanol
InChI-nyckel GUJDKMVLHCJODO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=NN(C(=C1)CO)C
IUPAC-namn (2,5-dimetylpyrazol-3-yl)metanol
Molekylvikt (g/mol) 126.159
PubChem CID 2776363
Formel vikt 126.16
Procent renhet 97%