Läs mer
1,3-dimetyl-lh-pyrazol-4-borsyra, pinakolester, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10235324
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10235324 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10235324 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00075DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-02-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
CAS 1046832-21-6
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C11H19BN2O2
MDL-nummer MFCD09864190
Kvantitet 1 g
Synonym 1,3-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid,pinacol ester, 1,3-dimethylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1,3-dimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1,3-dimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 2-1,3-dimethylpyrazol-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyrazole, 1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pubchem23961
InChI-nyckel FBNAMBTYMSWTIB-UHFFFAOYSA-N
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN(N=C2C)C
IUPAC-namn 1,3-dimetyl-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol
Molekylvikt (g/mol) 222.095
PubChem CID 42647316
Formel vikt 222.09
Procent renhet 97%