Läs mer
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, TRC
Produktkod. 30382411
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30382411 250 mg
30372069 500 mg
30387957 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30382411 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD479318250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78703-53-4
Molekylformel C6H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 140.14
LEDER Cc1nn(C)cc1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O2/c1-4-5(6(9)10)3-8(2)7-4/h3H,1-2H3,(H,9,10)
Formel vikt 140.0586