Läs mer
1,3-dimetyl-1H-pyrazol-4-sulfonylklorid, TRC
Produktkod. 30339531
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30339531 1 g
1 options
Produktkod. 30339531 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4312181G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
CAS 89501-93-9
Molekylformel C5H7N2O2SCl
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H7ClN2O2S/c1-4-5(11(6,9)10)3-8(2)7-4/h3H,1-2H3
LEDER Cc1nn(C)cc1S(=O)(=O)Cl
IUPAC-namn 1,3-dimetylpyrazol-4-sulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 194.63
Formel vikt 193.9917