missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3-dimetyl-1H-pyrazol-4-sulfonylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride |
| CAS | 89501-93-9 |
| Molekylformel | C5H7N2O2SCl |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7ClN2O2S/c1-4-5(11(6,9)10)3-8(2)7-4/h3H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1nn(C)cc1S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 1,3-dimetylpyrazol-4-sulfonylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.63 |
| Formel vikt | 193.9917 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?