Läs mer
1,3-dimetyl-1H-pyrazol-5-karbaldehyd,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10680903
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10680903 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10485502 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10680903 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC12504DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 25016-09-5
Molekylformel C6H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 124.143
MDL-nummer MFCD02681907
InChI-nyckel JWYFGNVBKRJGTN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776362
IUPAC-namn 2,5-dimetylpyrazol-3-karbaldehyd
LEDER CC1=NN(C(=C1)C=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1,3-dimethylpyrazole-5-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-5-formyl-1h-pyrazole, 2,5-dimethyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxaldehyde, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 2,5-dimethyl-3-pyrazolecarboxaldehyde, 1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-carbaldehyde, 1,3-dimethyl-1 h-pyrazole-5-carbaldehyde
Formel vikt 124.14
Procent renhet 90%