Läs mer
1:3-dimetyl-lH-pyrazol-5-karbotioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10641085
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10641085 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10700354 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10641085 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC12518CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 844891-03-8
Molekylformel C6H9N3S
Molekylvikt (g/mol) 155.219
InChI-nyckel RVWYPAZKPYVUDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carbothioamide, 1h-pyrazole-5-carbothioamide,1,3-dimethyl, amino 1,3-dimethylpyrazol-5-yl methane-1-thione
PubChem CID 2795270
IUPAC-namn 2,5-dimetylpyrazol-3-karbotioamid
LEDER CC1=NN(C(=C1)C(=S)N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbothioamide
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 155.22
Procent renhet 97%