Läs mer
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde, 90%, Acros Organics™
Produktkod. 15259806 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15259806 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15259806 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 452600050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde
CAS 25016-09-5
Infrarött spektrum Authentic
Molekylformel C6H8N2O
Kvantitet 5 g
Synonym 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1,3-dimethylpyrazole-5-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-5-formyl-1h-pyrazole, 2,5-dimethyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxaldehyde, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 2,5-dimethyl-3-pyrazolecarboxaldehyde, 1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-carbaldehyde, 1,3-dimethyl-1 h-pyrazole-5-carbaldehyde
InChI-nyckel JWYFGNVBKRJGTN-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=NN(C(=C1)C=O)C
IUPAC-namn 2,5-dimethylpyrazole-3-carbaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 124.143
PubChem CID 2776362
Formel vikt 124.14
Procent renhet 90%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde, 90%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.