Läs mer
1,3-dimetyl-1H-pyrazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10079211
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10079211 1 g 1g
10259884 5 g 5g
11350567 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10079211 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC12501DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 5744-56-9
Molekylformel C6H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 140.14
MDL-nummer MFCD00159636
InChI-nyckel QRWZFUBHOQWUGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylicacid, pubchem7839, ksc269g2l, 1,3-dimethylpyrazol-5-carboxylic acid, pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dmethyl, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1,3-dimethyl
PubChem CID 587721
IUPAC-namn 2,5-dimetylpyrazol-3-karboxylsyra
LEDER CN1N=C(C)C=C1C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 140.14
Procent renhet 97%