Läs mer
1,3-dimetyl-1H-pyrazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 140.14 |
| Procent renhet | 97% |