Läs mer
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15750879 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15750879 10 g 10g
15760879 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15750879 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 448630100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 5744-56-9
Molekylformel C6H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 140.14
MDL-nummer MFCD00159636
InChI-nyckel QRWZFUBHOQWUGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylicacid, pubchem7839, ksc269g2l, 1,3-dimethylpyrazol-5-carboxylic acid, pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dmethyl, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1,3-dimethyl
PubChem CID 587721
IUPAC-namn 2,5-dimethylpyrazole-3-carboxylic acid
LEDER CN1N=C(C)C=C1C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Smältpunkt 209.0°C to 212.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Kvantitet 10 g
Formel vikt 140.14
Procent renhet 97%