Läs mer
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid |
| Smältpunkt | 209.0°C to 212.0°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 96% min. (HPLC) |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 140.14 |
| Procent renhet | 97% |