Läs mer
1,3-dimetyl-lH-tieno[2,3-c]pyrazol-5-karbonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10522862
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10522862 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10416852 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10522862 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC22902DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 388088-75-3
Molekylformel C8H7ClN2OS
Molekylvikt (g/mol) 214.67
MDL-nummer MFCD03086153
InChI-nyckel BQOTYHLFKDBAGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carbonyl chloride, 1,3-dimethylthieno 2,3-c pyrazole-5-carbonyl chloride, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carbonylchloride, 1,3-dimethylthiopheno 3,2-d pyrazole-5-carbonyl chloride, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carbonylchloride, 1,3-dimethyl
PubChem CID 2776542
IUPAC-namn 1,3-dimetyltieno[2,3-c]pyrazol-5-karbonylklorid
LEDER CN1N=C(C)C2=C1SC(=C2)C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Dimethyl-1H-thieno[2, 3-c]pyrazole-5-carbonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 214.68
Procent renhet 97%