Läs mer
1,3-dimetyl-lH-tieno[2,3-c]pyrazol-5-karboxylsyra, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10507864
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10507864 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10079141 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10089141 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10507864 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC22901DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 25252-46-4
Molekylformel C8H8N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 196.224
InChI-nyckel QRANSYHQSVJLHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethylthieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylicacid, 1,3-dimethyl, 4fzj, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylicacid, unavailable-see asdi_catno 500021541, 5-carboxy-1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole, 1,3-dimethylthiopheno 3,2-d pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c-pyrazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2776541
IUPAC-namn 1,3-dimetyltieno[2,3-c]pyrazol-5-karboxylsyra
LEDER CC1=NN(C2=C1C=C(S2)C(=O)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Dimethyl-1H-thieno[2, 3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 196.23
Procent renhet 95%