Läs mer
1,3-Dimethyl 2-[4-(methoxycarbonyl)-2-nitrophenyl]propanedioate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dimethyl 2-[4-(methoxycarbonyl)-2-nitrophenyl]propanedioate |
| CAS | 1160293-27-5 |
| Molekylformel | C13 H13 N O8 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Propanedioic acid, 2-[4-(methoxycarbonyl)-2-nitrophenyl]-, 1,3-dimethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO8/c1-20-11(15)7-4-5-8(9(6-7)14(18)19)10(12(16)21-2)13(17)22-3/h4-6,10H,1-3H3 |
| LEDER | COC(=O)C(C(=O)OC)c1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)OC |
| IUPAC-namn | dimethyl 2-(4-methoxycarbonyl-2-nitrophenyl)propanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 311.24 |
| Formel vikt | 311.0641 |