Läs mer
1,3-dimetyl-2-imidazolidinon, 98 %
Produktkod. 11498596
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498596 100 g 100g
11488596 25 g 25g
11408606 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498596 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16001.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    775.20 SEK
    628.65 SEK / 100g
    Save 146.55 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 80-73-9 | C5H10N2O | 114,15 g/mol
1,3-dimetyl-2-imidazolidinon används som ett högkokande polärt aprotiskt lösningsmedel. Det används som ett ersättningslösningsmedel för giftig hexametylfosforamid. Den finner tillämpning i tvättmedel, färgämnen, elektroniska material och vid tillverkning av polymerer. Det är involverat i framställningen av 1,2-bis(trimetylsilyl)bensen. Vidare används det som ett lösningsmedel under alfa-regioselektiv prenylering av iminer. Utöver detta utgör den den mobila fasen under storleksuteslutningskromatografisk analys av cellulosa.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,3-dimetyl-2-imidazolidinon används som ett högkokande polärt aprotiskt lösningsmedel. Det används som ett ersättningslösningsmedel för giftig hexametylfosforamid. Den finner tillämpning i tvättmedel, färgämnen, elektroniska material och vid tillverkning av polymerer. Det är involverat i framställningen av 1,2-bis(trimetylsilyl)bensen. Vidare används det som ett lösningsmedel under alfa-regioselektiv prenylering av iminer. Utöver detta utgör den den mobila fasen under storleksuteslutningskromatografisk analys av cellulosa.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syraklorider och fosforhalogenider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-73-9
Molekylformel C5H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 114.15
MDL-nummer MFCD00003188
InChI-nyckel CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone, n,n'-dimethylethyleneurea, dimethyl imidazolidinone, n,n'-dimethylimidazolidinone, 1,3-dimethylimidazolidone, rhonite 1, dmeu, karbomos tsem, 2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylethyleneurea
PubChem CID 6661
IUPAC-namn 1,3-dimetylimidazolidin-2-on
LEDER CN1CCN(C)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Smältpunkt 8 °C
Densitet 1.058
Kokpunkt 224 °C till 226 °C
Flampunkt 93 °C (199 °F)
Brytningsindex 1.472
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 108808
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,3249
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 114.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.