Läs mer
1,3-dimetyl-2-imidazolidinon, Solstice
Produktkod. 15656680
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15656680 100 mL 100ml
15666680 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15656680 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 67484100ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1950.00 SEK
    1783.45 SEK / 100ml
    Save 166.55 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
CHROMASOLV™ , GC-Headspace testad,≥ 99,5 %
Solstice Chromasolv™ GC-headspace-lösningsmedel:
  • utvecklad särskilt för identifiering och kvantifiering av restlösningsmedel i läkemedel med GC-headspace-metoder beskrivna i monografier från United States Pharmacopeia (USP) eller European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) och enligt International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) riktlinjer
  • mycket rena lösningsmedel med extremt låga koncentrationer av de definierade residuala lösningsmedlen
  • Toppmoderna produktions- och applikationstester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-73-9
Molekylformel C5H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 114.15
MDL-nummer MFCD00003188
InChI-nyckel CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone, n,n'-dimethylethyleneurea, dimethyl imidazolidinone, n,n'-dimethylimidazolidinone, 1,3-dimethylimidazolidone, rhonite 1, dmeu, karbomos tsem, 2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylethyleneurea
PubChem CID 6661
IUPAC-namn 1,3-dimetylimidazolidin-2-on
LEDER CN1CCN(C)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Densitet 1,056 g/ml vid 25 °C
Flampunkt 95 °C (203 °F)
Kvantitet 100 mL
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 108808
Formel vikt 114,15 g/mol
Procent renhet ≥99,5 % (GC), ≥99,5 %
Kvalitet CHROMASOLV
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.