Läs mer
1,3-dimetyl-2-imidazolidinon, TRC
Produktkod. 30383977
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30383977 10 g
1 options
Produktkod. 30383977 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47355010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
CAS 80-73-9
Molekylformel C5 H10 N2 O
Kvantitet 10 g
Synonym 2-Imidazolidinone, 1,3-dimethyl-, 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, 1,3-Dimethyl-2-imidazolidindione, 1,3-Dimethyl-2-imidazolidone, 1,3-Dimethylethyleneurea, 1,3-Dimethylimidazolidinone, DMEU, DMEU (solvent), DMI, Dimethylimidazolidinone, Karbomos TsEM, N,N-Dimethylethylenediamine cyclic urea, N,N-Dimethylimidazolidinone, N,N'-Dimethyl-2-imidazolidinone, N,N'-Dimethyl-N,N'-ethyleneurea, N,N'-Dimethylethyleneurea, N,N'-Dimethylimidazolidinone, N,N'-Dimethylimidazolidone, Rhonite 1
InChI formel InChI=1S/C5H10N2O/c1-6-3-4-7(2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
LEDER CN1CCN(C)C1=O
IUPAC-namn 1,3-dimetylimidazolidin-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 114.146
Formel vikt 114.0793