Läs mer
1,3-dimetyl-2-nitrobensen, TRC
Produktkod. 30387625
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30387625 1 g
1 options
Produktkod. 30387625 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4764451G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene)
CAS 81-20-9
Molekylformel C8 H9 N O2
Kvantitet 1 g
Synonym m-Xylene, 2-nitro- (6CI,7CI,8CI), 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene, 2,6-Dimethylnitrobenzene, 2-Nitro-1,3-dimethylbenzene, 2-Nitro-1,3-xylene, 2-Nitro-m-xylene, NSC 9811
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
LEDER Cc1cccc(C)c1[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1,3-dimetyl-2-nitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 151.16
Formel vikt 151.0633