Läs mer
1,3-dimetyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinon, 97 %, ren
Produktkod. 10543201 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10543201 500 mL Glasflaska 500ml
10003000 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10543201 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 224645000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2385.00 SEK
    2192.20 SEK / 500ml
    Save 192.80 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7226-23-5 | C6H12N2O | 128,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kopplingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7226-23-5
Molekylformel C6H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 128.17
MDL-nummer MFCD00006550
InChI-nyckel GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2 1h-pyrimidinone, 1,3-dimethyltetrahydropyrimidin-2 1h-one, dmpu, dimethylpropyleneurea, 2 1h-pyrimidinone, tetrahydro-1,3-dimethyl, n,n'-dimethylpropyleneurea, n,n'-dimethyltrimethyleneurea, ccris 4322, n,n'-dimethylpropylene urea, tetrahydro-1,3-dimethyl-2 1h pyrimidine
PubChem CID 81646
IUPAC-namn 1,3-dimetyl-1,3-diazinan-2-on
LEDER CN1CCCN(C1=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -20 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0640g/mL, 1.064
Kokpunkt 246 °C
Flampunkt 121 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4875 till 1,4895
Kvantitet 500 mL
Beilstein 24, IV, 32
Fieser 11,207; 13,122; 16,146
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: fritt löslig
Viskositet 3,41 mPa (20 °C)
Formel vikt 128.17
Procent renhet 97%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.