Läs mer
1,3-dimetyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinon, 98 %
Produktkod. 11392367
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392367 25 g 25g
11302377 100 g 100g
11312377 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11392367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09968.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7226-23-5 | C6H12N2O | 128,175 g/mol
1,3-dimetyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(lH)-pyrimidinon är ett mångsidigt lösningsmedel som används vid N-alkylering av kirala och O-alkylering av aldoser. Det är involverat i framställningen av poly(aryletrar). Det är en cyklisk urea och används som ett polärt aprotiskt organiskt lösningsmedel. Vidare reagerar den med trifluormetansulfonsyraanhydrid för att framställa 2,2'-oxi-bis(1,3-dimetyltetrahydropyrimidinium)bis(trifluormetansulfonat).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,3-dimetyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinon är ett mångsidigt lösningsmedel som används vid N-alkylering av kirala och O-alkylering av aldoser. Det är involverat i framställningen av poly(aryletrar). Det är en cyklisk urea och används som ett polärt aprotiskt organiskt lösningsmedel. Vidare reagerar den med trifluormetansulfonsyraanhydrid för att framställa 2,2′ -oxi-bis(1,3-dimetyl-tetrahydropyrimidinium)bis(trifluormetansulfonat).
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7226-23-5
Molekylformel C6H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 128.175
MDL-nummer MFCD00006550
InChI-nyckel GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2 1h-pyrimidinone, 1,3-dimethyltetrahydropyrimidin-2 1h-one, dmpu, dimethylpropyleneurea, 2 1h-pyrimidinone, tetrahydro-1,3-dimethyl, n,n'-dimethylpropyleneurea, n,n'-dimethyltrimethyleneurea, ccris 4322, n,n'-dimethylpropylene urea, tetrahydro-1,3-dimethyl-2 1h pyrimidine
PubChem CID 81646
IUPAC-namn 1,3-dimetyl-1,3-diazinan-2-on
LEDER CN1CCCN(C1=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
Smältpunkt -23 °C
Densitet 1.06
pH 11
Kokpunkt 246 °C till 247 °C
Flampunkt 120 °C (248 °F)
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.489
Kvantitet 25 g
Beilstein 110562
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 128.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.