Läs mer
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, 99+%, Acros Organics™
Produktkod. 11946531 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11946531 100 g 100ml
1 options
Produktkod. 11946531 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 433561000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
CAS 7226-23-5
Smältpunkt -20.0°C
Densitet 1.0640g/mL
Kokpunkt 246.0°C
Flampunkt 121°C
Infrarött spektrum Authentic
Molekylformel C6H12N2O
Brytningsindex 1.4875 to 1.4895
Kvantitet 100 g
Synonym 1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2 1h-pyrimidinone, 1,3-dimethyltetrahydropyrimidin-2 1h-one, dmpu, dimethylpropyleneurea, 2 1h-pyrimidinone, tetrahydro-1,3-dimethyl, n,n'-dimethylpropyleneurea, n,n'-dimethyltrimethyleneurea, ccris 4322, n,n'-dimethylpropylene urea, tetrahydro-1,3-dimethyl-2 1h pyrimidine
Löslighetsinformation Solubility in water: freely soluble.
InChI-nyckel GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1CCCN(C1=O)C
IUPAC-namn 1,3-dimethyl-1,3-diazinan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 128.175
PubChem CID 81646
Formel vikt 128.17
Procent renhet ≥99.0% (GC)
Kvalitet Extra Dry
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.