Läs mer
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, 99+%, ACROS Organics™
Produktkod. 15259636 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
AcroSeal™ Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15259636 1 L AcroSeal™ Glass bottle 1 L
1 options
Produktkod. 15259636 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 433560010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
CAS 7226-23-5
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning AcroSeal™ Glass bottle
Molekylformel C6H12N2O
Kvantitet 1 L
Synonym 1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2 1h-pyrimidinone, 1,3-dimethyltetrahydropyrimidin-2 1h-one, dmpu, dimethylpropyleneurea, 2 1h-pyrimidinone, tetrahydro-1,3-dimethyl, n,n'-dimethylpropyleneurea, n,n'-dimethyltrimethyleneurea, ccris 4322, n,n'-dimethylpropylene urea, tetrahydro-1,3-dimethyl-2 1h pyrimidine
InChI-nyckel GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1CCCN(C1=O)C
IUPAC-namn 1,3-dimethyl-1,3-diazinan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 128.175
PubChem CID 81646
Formel vikt 128.17
Kvalitet Extra Dry
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.