Läs mer
1,3-dimetyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinon, TRC
Produktkod. 30375894
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30375894 25 g
1 options
Produktkod. 30375894 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44011525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
CAS 7226-23-5
Molekylformel C6H12N2O
Kvantitet 25 g
Synonym Tetrahydro-1,3-dimethyl-2(1H)-pyrimidinone, 1,3-Dimethyl-2-oxohexahydropyrimidine, 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidone, 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2-pyrimidinone, 1,3-Dimethylpropyleneurea, DMPU, DMPU (solvent), N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine Cyclic Urea, N,N-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, N,N-Dimethyl-N,N-propyleneurea, N,N-Dimethyltrimethyleneurea
InChI formel InChI=1S/C6H12N2O/c1-7-4-3-5-8(2)6(7)9/h3-5H2,1-2H3
LEDER CN1CCCN(C)C1=O
IUPAC-namn 1,3-dimetyl-1,3-diazinan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 128.17
Formel vikt 128.095