Läs mer
1,3-Dimethyl-3-nitrosourea (Contains 25-35% water), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dimethyl-3-nitrosourea |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7N3O2/c1-4-3(7)6(2)5-8/h1-2H3,(H,4,7) |
| Formel vikt | 117.0538 |