Läs mer
1,3-dimetyl-5-aminoadamantanhydroklorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10183481 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10183481 1 g Glasflaska 1g
10193481 10 g Glasflaska 10g
11935201 50 g Glass Bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10183481 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 298080010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 41100-52-1 | C12H22ClN | 215.77 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41100-52-1
Molekylformel C12H22ClN
Molekylvikt (g/mol) 215.77
MDL-nummer MFCD00214336
InChI-nyckel LDDHMLJTFXJGPI-UHFFFAOYNA-N
Synonym memantine hydrochloride, memantine hcl, 3,5-dimethyladamantan-1-amine hydrochloride, 3,5-dimethyl-1-adamantanamine hydrochloride, namenda, akatinol, axura, namenda xr, memantine.hcl
PubChem CID 181458
ChEBI CHEBI:64323
IUPAC-namn 3,5-dimetyladamantan-l-amin;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].CC12CC3CC(C)(C1)CC(N)(C3)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Dimethyl-5-aminoadamantane hydrochloride
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15,5897
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 215.77
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.