Läs mer
1,3-dimetyl-5-morfolino-lH-pyrazol-4-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10177352
Change view
:
Bärnstensfärgad glasflaska; 1g
Produktkod.
10177352 Bärnstensfärgad glasflaska; 1g
1 options
Produktkod. 10177352 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC19214DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazol-4-amine
CAS 568577-87-7
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H16N4O
MDL-nummer MFCD04115380
Kvantitet 1 g
Synonym 1,3-dimethyl-5-morpholino-1h-pyrazol-4-amine, 1,3-dimethyl-5-morpholin-4-yl pyrazol-4-amine, 4-amino-1,3-dimethyl-5-morpholino-4-yl-pyrazole, 1,3-dimethyl-5-morpholin-4-ylpyrazole-4-ylamine, 1,3-dimethyl-5-morpholin-4-yl-1h-pyrazol-4-amine
InChI-nyckel LEVZXNJICHTQEC-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=NN(C(=C1N)N2CCOCC2)C
IUPAC-namn 1,3-dimetyl-5-morfolin-4-ylpyrazol-4-amin
Molekylvikt (g/mol) 196.254
PubChem CID 2795380
Formel vikt 196.25
Procent renhet 97%