Läs mer
1,3-dimetyl-5-morfolino-1H-pyrazol-4-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1, 3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazole-4-carbaldehyde |
| CAS | 26990-69-2 |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Molekylformel | C10H15N3O2 |
| MDL-nummer | MFCD02681945 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,3-dimethyl-5-morpholino-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3-dimethyl-5-morpholin-4-yl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3-dimethyl-5-morpholin-4-yl pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3-dimethyl-5-morpholin-4-yl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,1,3-dimethyl-5-4-morpholinyl |
| InChI-nyckel | LWYDVSXDKNQUNB-UHFFFAOYSA-N |
| Visa mer |