Läs mer
1,3-Dimethyl-8-phenylxanthine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dimethyl-8-phenylxanthine |
| CAS | 961-45-5 |
| Molekylformel | C13H12N4O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3,7-Dihydro-1,3-dimethyl-8-phenyl-1H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-8-phenyl-1H-purine-2,6-dione, 8-Phenyl-theophylline, 3,7-Dihydro-1,3-dimethyl-8-phenyl-1H-purine-2,6-dione, 8-PT, 8-Phenyl-1,3-dimethylxanthine, 8-Phenyltheophylline, NSC 14127 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N4O2/c1-16-11-9(12(18)17(2)13(16)19)14-10(15-11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3,(H,14,15) |
| LEDER | CN1C(=O)N(C)c2[nH]c(nc2C1=O)c3ccccc3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.26 |
| Formel vikt | 256.096 |