Läs mer
1,3-Dimethyladamantane, 98%
Produktkod. 11444227
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444227 25 g 25g
11424227 1 g 1g
11434227 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19684.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 702-79-4 | C12H20 | 164.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 702-79-4
Molekylformel C12H20
Molekylvikt (g/mol) 164.29
MDL-nummer MFCD00074755
InChI-nyckel CWNOIUTVJRWADX-UHFFFAOYSA-N
Synonym adamantane, 1,3-dimethyl, 1-3-dimethyladamantane, 1,3-dimethyl adamantane, unii-96g4od5z59, 1,3-dimethyltricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1,3-dimethyltricyclo 3.3.1.1 3,7 decane, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decane, 1,3-dimethyl, 1r,3r,5r,7r-1,3-dimethyladamantane, memantine intermediate
PubChem CID 12800
ChEBI CHEBI:47900
IUPAC-namn 1,3-dimetyladamantan
LEDER CC12CC3CC(C1)CC(C)(C3)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dimethyladamantane
Densitet 0.902
Kokpunkt 201°C
Flampunkt 52°C (126°F)
Brytningsindex 1.478
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3295
Formel vikt 164.29
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.