Läs mer
1,3-Dimethyladamantane, Mikromol™
Produktkod. 30052002
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30052002 25 mg
1 options
Produktkod. 30052002 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1045.060025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,3-Dimethyladamantane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dimethyladamantane
CAS 702-79-4
Analyt- eller komponentnamn 1,3-Dimethyladamantane
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H20
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym 1,3-Dimethyladamantane, Memantine Related Compound A (USP), Memantine Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C12H20/c1-11-4-9-3-10(5-11)7-12(2,6-9)8-11/h9-10H,3-8H2,1-2H3
LEDER CC12CC3CC(CC(C)(C3)C1)C2
IUPAC-namn 1,3-dimethyladamantane
Molekylvikt (g/mol) 164.29
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 164.1565 g/mol