Läs mer
1,3-Dimethyladamantane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dimethyladamantane |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20/c1-11-4-9-3-10(5-11)7-12(2,6-9)8-11/h9-10H,3-8H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 164.1565 |