Läs mer
1-[3-(dimetylamino)propyl]-3-etylurea, 97 %
Produktkod. 15490759
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490759 1 g 1g
15410769 250 mg 250mg
15400769 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490759 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63845.03
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 32897-26-0 | C8H19N3O | 173,26 g/mol
1-[3-(dimetylamino)propyl]-3-etylurea används vid framställning av kabergolin, som är en dopaminreceptor som används för att behandla Parkinsons syndrom.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-[3-(dimetylamino)propyl]-3-etylurea används vid framställning av kabergolin, som är en dopaminreceptor som används för att behandla Parkinsons syndrom.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32897-26-0
Molekylformel C8H19N3O
Molekylvikt (g/mol) 173.26
MDL-nummer MFCD00027752
InChI-nyckel NGJUYARYEXGDNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-dimethylamino propyl-3-ethylurea, 1-ethyl-3 3-dimethylamino urea, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl urea, urea, n-3-dimethylamino propyl-n'-ethyl, 3-3-dimethylamino propyl-1-ethylurea, 1-3-dimethylamino propyl-3-ethyl isourea, 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylurea, 3-ethyl amino hydroxy methylene amino-n,n-dimethylpropan-1-amine
PubChem CID 4196313
IUPAC-namn 1-[3-(dimetylamino)propyl]-3-etylkarbamid
LEDER CCNC(=O)NCCCN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
Linjär formel CH3CH2NHCONH(CH2)3N(CH3)2
Kvantitet 1 g
Beilstein 4961600
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 173.26
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.