Läs mer
1-[3-(dimetylamino)propyl]-3-etylurea, TRC
Produktkod. 30384128
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30384128 500 mg
1 options
Produktkod. 30384128 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD492553500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
CAS 32897-26-0
Molekylformel C8H19N3O
Kvantitet 500 mg
Synonym N-[3-(Dimethylamino)propyl]-N'-ethylurea, 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)urea, EDC Urea
InChI formel InChI=1S/C8H19N3O/c1-4-9-8(12)10-6-5-7-11(2)3/h4-7H2,1-3H3,(H2,9,10,12)
LEDER CCNC(=O)NCCCN(C)C
IUPAC-namn 1-[3-(dimetylamino)propyl]-3-etylurea
Molekylvikt (g/mol) 173.26
Formel vikt 173.1528