Läs mer
1-(3-dimetylaminopropyl)-3-etylkarbodimid, 97 %
Beskrivning
1-(3-dimetylaminopropyl)-3-etylkarbodiimid används som ett karboxylaktiverande medel och aktiverar fosfatgrupper i fosfomono- och diestrar. Det används vid peptidsyntes, 3'-amino-3'-deoxiadenosin-5'-di- och trifosfater och vid framställning av antikroppar som immunkonjugat. Det spelar en viktig roll för immobilisering av stora biomolekyler i samband med N-hydroxisuccinimid. Det används också vid acylering av fosforaner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1-(3-Dimetylaminopropyl)-3-etylkarbodiimid används som ett karboxylaktiverande medel och aktiverar fosfatgrupper i fosfomono- och diestrar. Det används i peptidsyntes, 3′ -amino-3′ -deoxiadenosin-5′ -di- och trifosfater och vid framställning av antikroppar som immunkonjugat. Det spelar en viktig roll för immobilisering av stora biomolekyler i samband med N-hydroxisuccinimid. Det används också vid acylering av fosforaner.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka syror och starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide |
| Densitet | 0.885 |
| Kokpunkt | 66 °C till 68 °C (1 mmHg) |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Linjär formel | CH3CH2N=C=N(CH2)3N(CH3)2 |
| Brytningsindex | 1.461 |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN2735 |
| Beilstein | 507429 |
| Känslighet | Luft- och fuktkänslig |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.