Läs mer
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide, 97%
Produktkod. 11456037
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11456037
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25057.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1892-57-5 | C8H17N3 | 155.245 g/mol
1-(3-dimetylaminopropyl)-3-etylkarbodiimid används som ett karboxylaktiverande medel och aktiverar fosfatgrupper i fosfomono- och diestrar. Det används vid peptidsyntes, 3'-amino-3'-deoxiadenosin-5'-di- och trifosfater och vid framställning av antikroppar som immunkonjugat. Det spelar en viktig roll för immobilisering av stora biomolekyler i samband med N-hydroxisuccinimid. Det används också vid acylering av fosforaner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-(3-Dimetylaminopropyl)-3-etylkarbodiimid används som ett karboxylaktiverande medel och aktiverar fosfatgrupper i fosfomono- och diestrar. Det används i peptidsyntes, 3′ -amino-3′ -deoxiadenosin-5′ -di- och trifosfater och vid framställning av antikroppar som immunkonjugat. Det spelar en viktig roll för immobilisering av stora biomolekyler i samband med N-hydroxisuccinimid. Det används också vid acylering av fosforaner.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka syror och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1892-57-5
Molekylformel C8H17N3
Molekylvikt (g/mol) 155.245
MDL-nummer MFCD00044916
InChI-nyckel LMDZBCPBFSXMTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide, edac, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl carbodiimide, n1-ethylimino methylene-n3,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, unii-rj5ozg6i4a, edci, 1,3-propanediamine, n'-ethylcarbonimidoyl-n,n-dimethyl, n-3-dimethylaminopropyl-n'-ethylcarbodiimide, rj5ozg6i4a, ethyldimethylaminopropyl carbodiimide
PubChem CID 15908
IUPAC-namn 3-(etyliminometylidenamino)-N,N-dimetylpropan-1-amin
LEDER CCN=C=NCCCN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide
Densitet 0.885
Kokpunkt 66°C to 68°C (1 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Linjär formel CH3CH2N=C=N(CH2)3N(CH3)2
Brytningsindex 1.461
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 507429
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 155.24
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.