Läs mer
1-(3-dimetylaminopropyl)-3-etylkarbodimid, 97 %
Produktkod. 11466037
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466037 100 g 100g
11446037 5 g 5g
11456037 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11466037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25057.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 1892-57-5 | C8H17N3 | 155,245 g/mol
1-(3-dimetylaminopropyl)-3-etylkarbodiimid används som ett karboxylaktiverande medel och aktiverar fosfatgrupper i fosfomono- och diestrar. Det används vid peptidsyntes, 3'-amino-3'-deoxiadenosin-5'-di- och trifosfater och vid framställning av antikroppar som immunkonjugat. Det spelar en viktig roll för immobilisering av stora biomolekyler i samband med N-hydroxisuccinimid. Det används också vid acylering av fosforaner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-(3-Dimetylaminopropyl)-3-etylkarbodiimid används som ett karboxylaktiverande medel och aktiverar fosfatgrupper i fosfomono- och diestrar. Det används i peptidsyntes, 3′ -amino-3′ -deoxiadenosin-5′ -di- och trifosfater och vid framställning av antikroppar som immunkonjugat. Det spelar en viktig roll för immobilisering av stora biomolekyler i samband med N-hydroxisuccinimid. Det används också vid acylering av fosforaner.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka syror och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1892-57-5
Molekylformel C8H17N3
Molekylvikt (g/mol) 155.245
MDL-nummer MFCD00044916
InChI-nyckel LMDZBCPBFSXMTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide, edac, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl carbodiimide, n1-ethylimino methylene-n3,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, unii-rj5ozg6i4a, edci, 1,3-propanediamine, n'-ethylcarbonimidoyl-n,n-dimethyl, n-3-dimethylaminopropyl-n'-ethylcarbodiimide, rj5ozg6i4a, ethyldimethylaminopropyl carbodiimide
PubChem CID 15908
IUPAC-namn 3-(etyliminometylidenamino)-N,N-dimetylpropan-1-amin
LEDER CCN=C=NCCCN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide
Densitet 0.885
Kokpunkt 66 °C till 68 °C (1 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Linjär formel CH3CH2N=C=N(CH2)3N(CH3)2
Brytningsindex 1.461
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 507429
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 155.24
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.