Läs mer
1-(3-dimetylaminopropyl)-3-etylkarbodimidhydroklorid, 98+%
Produktkod. p-7081011
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11409742 1 g 1g
11419742 5 g 5g
11429742 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11409742 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10807.03
CAS: 25952-53-8 | C8H18ClN3 | 191,70 g/mol
1-(3-dimetylaminopropyl)-3-etylkarbodiimidhydroklorid används som ett karboxylaktiverande medel. Det används vid peptidsyntes, 3'-amino-3'-deoxiadenosin-5'-di- och trifosfater och vid framställning av antikroppar som immunkonjugat. Det spelar en viktig roll för immobilisering av stora biomolekyler i samband med N-hydroxisuccinimid. Det används också vid acylering av fosforaner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-(3-dimetylaminopropyl)-3-etylkarbodiimidhydroklorid används som ett karboxylaktiverande medel. Det används i peptidsyntes, 3′ -amino-3′ -deoxiadenosin-5′ -di- och trifosfater och vid framställning av antikroppar som immunkonjugat. Det spelar en viktig roll för immobilisering av stora biomolekyler i samband med N-hydroxisuccinimid. Det används också vid acylering av fosforaner.
Löslighet
Löslig i acetonitril diklormetan, dimetylformamid och tetrahydrofuran. Något lösligt i vatten.
Anteckningar
Känslig för fukt. Inkompatibel med starka syror, starka oxidationsmedel och fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25952-53-8
Molekylformel C8H18ClN3
Molekylvikt (g/mol) 191.70
MDL-nummer MFCD00012503
InChI-nyckel FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, edc.hcl, edci, edc hydrochloride, wsc hcl, edac hydrochloride, edac, hydrochloride, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl carbodiimide hydrochloride, edcl, edac hcl
PubChem CID 2723939
IUPAC-namn 3-(etyliminometylidenamino)-N,N-dimetylpropan-1-amin;hydroklorid
LEDER Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride
Smältpunkt ∽113 °C
Linjär formel CH3CH2N=C=N(CH2)3N(CH3)2·HCl
Kvantitet 1 g
Beilstein 5764110
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i acetonitrildichlorometan, dimetylformamid och tetrahydrofuran. Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 191.7
Procent renhet ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimidehydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimidehydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.