Läs mer
1-(3-dimetylaminopropyl)-3-etylkarbodimidhydroklorid, 98+%
Produktkod. 11429742
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429742 25 g 25g
11409742 1 g 1g
11419742 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429742 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10807.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3905.90 SEK
    3506.65 SEK / 25g
    Save 399.25 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 25952-53-8 | C8H18ClN3 | 191,70 g/mol
1-(3-dimetylaminopropyl)-3-etylkarbodiimidhydroklorid används som ett karboxylaktiverande medel. Det används vid peptidsyntes, 3'-amino-3'-deoxiadenosin-5'-di- och trifosfater och vid framställning av antikroppar som immunkonjugat. Det spelar en viktig roll för immobilisering av stora biomolekyler i samband med N-hydroxisuccinimid. Det används också vid acylering av fosforaner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-(3-dimetylaminopropyl)-3-etylkarbodiimidhydroklorid används som ett karboxylaktiverande medel. Det används i peptidsyntes, 3′ -amino-3′ -deoxiadenosin-5′ -di- och trifosfater och vid framställning av antikroppar som immunkonjugat. Det spelar en viktig roll för immobilisering av stora biomolekyler i samband med N-hydroxisuccinimid. Det används också vid acylering av fosforaner.
Löslighet
Löslig i acetonitril diklormetan, dimetylformamid och tetrahydrofuran. Något lösligt i vatten.
Anteckningar
Känslig för fukt. Inkompatibel med starka syror, starka oxidationsmedel och fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25952-53-8
Molekylformel C8H18ClN3
Molekylvikt (g/mol) 191.70
MDL-nummer MFCD00012503
InChI-nyckel FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, edc.hcl, edci, edc hydrochloride, wsc hcl, edac hydrochloride, edac, hydrochloride, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl carbodiimide hydrochloride, edcl, edac hcl
PubChem CID 2723939
IUPAC-namn 3-(etyliminometylidenamino)-N,N-dimetylpropan-1-amin;hydroklorid
LEDER Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide Hydrochloride
Smältpunkt ∼113°C
Linjär formel CH3CH2N=C=N(CH2)3N(CH3)2·HCl
Kvantitet 25 g
Beilstein 5764110
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in acetonitrile dichloromethane,dimethylformamide,and tetrahydrofuran. Slightly soluble in water.
Formel vikt 191.7
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimidehydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.