Läs mer
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide, 98%
Produktkod. 11424393
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424393 25 g 25g
11404393 1 g 1g
11414393 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424393 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10962.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22572-40-3 | C9H20N3+ | 170.28 g/mol
1-(3-dimetylaminopropyl)-3-etylkarbodiimidmetiodid finns i proteiner som vattenlösligt karboxylmodifierande reagens. Det används som ett tvärbindningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-(3-dimetylaminopropyl)-3-etylkarbodiimidmetiodid finns i proteiner som vattenlösligt karboxylmodifierande reagens. Det används som ett tvärbindningsmedel.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras på en torr, sval och väl ventilerad plats. Förvara behållaren väl tillsluten. Inkompatibel med syror, starka oxidationsmedel, fuktig luft och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22572-40-3
Molekylformel C9H20N3+
Molekylvikt (g/mol) 170.28
MDL-nummer MFCD00011833
InChI-nyckel JHMDMCSGQQLHNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethylimino methylidene amino-n,n,n-trimethylpropan-1-aminium, 1-3-trimethylaminio propyl-3-ethylcarbodiimide, 3-ethyliminomethylideneamino propyl-trimethylazanium, 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide methiodide, 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide, polymer-bound, 3-ethylimino methylidene amino propyl trimethylazanium, 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide, polymer-bound, 200-400 mesh, 2 % cross-linked with divinylbenzene
PubChem CID 122243
IUPAC-namn 3-(etyliminometylidenamino)propyltrimetylazanium
LEDER CCN=C=NCCC[N+](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1- (3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide
Smältpunkt 90°C to 92°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 4162760
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 297.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.