Läs mer
1-(3-dimetylaminopropyl)-3-etylkarbodiimid, TRC
Produktkod. 30372551
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30372551 100 mg
1 options
Produktkod. 30372551 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD460818100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide
CAS 1892-57-5
Molekylformel C8H17N3
Kvantitet 100 mg
Synonym Imp. I (EP): N1-[(Ethylimino)methylidene]-N3,N3-dimethylpropan-1,3-diamine, 1,3-Propanediamine, N3-(ethylcarbonimidoyl)-N1,N1-dimethyl- (ACI), ([[3-(Dimethylamino)propyl]imino]methylidene)(ethyl)amine, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylcarbodiimide, 1-Ethyl-3-(3'-dimethylaminopropyl)carbodiimide, 1-Ethyl-3-(dimethylaminopropyl)carbodiimide, 1-Ethyl-3-(N,N-dimethylamino)propylcarbodiimide, 1-Ethyl-3-[3-(dimethylamino)propyl]carbodiimide, 3-(3-Dimethylaminopropyl)-1-ethylcarbodiimide, 3-Ethyl-1-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide, Dec, EDAC, EDC, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide, N-Ethyl-N'-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide
LEDER CCN=C=NCCCN(C)C
Molekylvikt (g/mol) 155.24
Formel vikt 155.1422