Läs mer
1,3-Dimethylamylamine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318499
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30318499 1 ml
1 options
Produktkod. 30318499 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA12724000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylhexaneamine
CAS 105-41-9
Analyt- eller komponentnamn Methylhexaneamine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H17 N
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Hexanamine, 4-methyl-, Pentylamine, 1,3-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), 1,3-Dimethylamylamine, 1,3-Dimethylpentanamine, 1,3-Dimethylpentylamine, 2-Amino-4-methylhexane, 4-Methyl-2-hexylamine, Forthan, Forthane, Methylhexaneamine, NSC 1106
InChI formel InChI=1S/C7H17N/c1-4-6(2)5-7(3)8/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3
LEDER CCC(C)CC(C)N
IUPAC-namn 4-methylhexan-2-amine
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 115.22
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 115.1361 g/mol