Läs mer
1,3-dimetylbarbitursyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10277683 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10277683 500 g Glasflaska 500g
1 options
Produktkod. 10277683 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 393285000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 769-42-6 | C6H8N2O3 | 156,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • 1,3-dimetylbarbitursyra, 98 % 500 g plastflaska Case nr. 769-42-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 769-42-6
Smältpunkt 121 °C till 123 °C (litteratur)
Kokpunkt 228,1 °C ±23,0 °C
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H8N2O3
Kvantitet 500 g
InChI-nyckel VVSASNKOFCZVES-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1C(=O)CC(=O)N(C)C1=O
IUPAC-namn 1,3-dimetyl-1,3-diazinan-2,4,6-trion
Molekylvikt (g/mol) 156.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,3-Dimethylbarbituric acid
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1
Hazard Statement
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.